Läs mer
Sartorius Biosart™ 100 näringsmedia
Artikelnummer. 11756025 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Upptäcker:
Enterokocker
Escherichia coli and Coliforms
Escherichia coli och Coliforms
Jäst och mögel
Jäst och mögel och bakterier
Pseudomonas aeruginosa
Syratoleranta mikroorganismer
Totalt antal
Medietyp:
Caso
Cetrimide
KF Strep ; Azid
Lauryl Sulphate/Teepol
Orange Serum
R2A
Sabouraud
TGE ; Totalt antal
Tergitol TTC
Totalt antal TTC
Vört
WL Differential ; Wallerstein Differentia
WL Media ; Wallerstein
m Endo
m-Grön jäst och mögelselektiv
m-Grönjäst och mögel, Schaufus Pottinger
mFC
Förpackningstyp:
Ampule
Ampull
Kvantitet:
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
Paket med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Upptäcker Medietyp Förpackningstyp Kvantitet unitSize
11756025 Totalt antal Caso Ampull 2.5 mL Paket med 50
11776025 Escherichia coli and Coliforms Lauryl Sulphate/Teepol Ampule 2.5 mL Paket med 50
10516281 Escherichia coli och Coliforms Tergitol TTC Ampull 2.5 mL Paket med 50
10747081 Pseudomonas aeruginosa Cetrimide Ampull 2.5 mL Paket med 50
10042301 Enterokocker KF Strep ; Azid Ampull 2.5 mL Paket med 50
11766025 Jäst och mögel m-Grön jäst och mögelselektiv Ampull 2.5 mL Paket med 50
11753693 Escherichia coli och Coliforms m Endo Ampull 2.5 mL Paket med 50
10072301 Escherichia coli och Coliforms mFC Ampull 2.5 mL Paket med 50
10652602 Jäst och mögel m-Grönjäst och mögel, Schaufus Pottinger Ampull 2.5 mL Paket med 50
10544201 Syratoleranta mikroorganismer Orange Serum Ampull 2.5 mL Paket med 50
10307601 Totalt antal R2A Ampull 2.5 mL Paket med 50
11786025 Jäst och mögel Sabouraud Ampull 2.5 mL Paket med 50
10265421 Enterokocker WL Differential ; Wallerstein Differentia Ampull 2.5 mL Paket med 50
11762335 Totalt antal Totalt antal TTC Ampull 2.5 mL Paket med 50
15932530 Jäst och mögel Vört Ampull 2.5 mL Paket med 50
10178572 Jäst och mögel och bakterier WL Media ; Wallerstein Ampull 2.5 mL Paket med 50
10009920 Totalt antal TGE ; Totalt antal Ampull 2.5 mL Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11756025 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1640002CAK
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Mikrobiologiska näringsmedia för filtreringsenheter
Biosart™ 100 monitorer har utformats speciellt för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Dessa sterila monitorer med inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. Biosart™ 100 näringsmedier för att väta dynan finns i individuellt steriliserade, bekväma plastampuller. Varje låda med Biosart™ 100 Nutrient Media innehåller 50 ampuller med sterila medier, vardera med 2,5 ml och lottcertifikat. Om de förvaras under korrekta °förhållanden (+4 C), har odlingsmediet en hållbarhet på 12 månader (förutom Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate och Tergitol som har en hållbarhetstid på 9 månader). Biosart™ 100 Nutrient Media följer internationella regler och rekommendationer: Internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, riktlinjer för livsmedels- och dryckesindustrin. Inom ramen för kvalitetssäkringsförfarandet och de stränga kvalitetskontrollstandarderna har varje batch passerat Sartorius interna tester av tillväxtfrämjande, sterilitet, fysiska och tekniska parametrar har godkänts. Biosart ™100 Nutrient Media är bekväma att använda och eliminerar hanteringen av glasampuller.
  • försteriliserade media
  • kvalitetscertifikat för varje batch
  • i enlighet med internationella standarder
  • konsekvent återhämtning
  • Klar att användas
  • lång hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad DÅN, ISO
Innehåll och lagring 4 °C
Upptäcker Totalt antal
Form Vätska
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Caso
Produkttyp Rörmedia
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiologiska tester
För användning med (applikation) Mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor
Förpackningstyp Ampull
Kvantitet 2.5 mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.