Läs mer
Sartorius Biosart™ 100 näringsmedia
Handla allt< titel> ProdukterDescripción
Biosart™ 100 monitorer har utformats speciellt för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Dessa sterila monitorer med inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. Biosart™ 100 näringsmedier för att väta dynan finns i individuellt steriliserade, bekväma plastampuller. Varje låda med Biosart™ 100 Nutrient Media innehåller 50 ampuller med sterila medier, vardera med 2,5 ml och lottcertifikat. Om de förvaras under korrekta °förhållanden (+4 C), har odlingsmediet en hållbarhet på 12 månader (förutom Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate och Tergitol som har en hållbarhetstid på 9 månader). Biosart™ 100 Nutrient Media följer internationella regler och rekommendationer: Internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, riktlinjer för livsmedels- och dryckesindustrin. Inom ramen för kvalitetssäkringsförfarandet och de stränga kvalitetskontrollstandarderna har varje batch passerat Sartorius interna tester av tillväxtfrämjande, sterilitet, fysiska och tekniska parametrar har godkänts. Biosart ™100 Nutrient Media är bekväma att använda och eliminerar hanteringen av glasampuller.
- försteriliserade media
- kvalitetscertifikat för varje batch
- i enlighet med internationella standarder
- konsekvent återhämtning
- Klar att användas
- lång hållbarhet
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | DÅN, ISO |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Upptäcker | Jäst och mögel |
| Form | Vätska |
| Tillverkningsursprung | USA |
| Medietyp | m-Grön jäst och mögelselektiv |
| Produkttyp | Rörmedia |
| Sterilitet | Sterila |
| Målorganismklass | Jästsvampar, Formar |
| Testtyp | Mikrobiologiska tester |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.