Läs mer
Sartorius Biosart™ 100 näringsmedia
Produktkod. 11776025 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Upptäcker:
Enterokocker
Escherichia coli och Coliforms
Escherichia coli och koliformer
Jäst och mögel
Jäst och mögel och bakterier
Pseudomonas aeruginosa
Syratoleranta mikroorganismer
Totalt antal
Medietyp:
Caso
Cetrimide
KF Strep ; Azid
Laurylsulfat/Teepol
Orange Serum
R2A
Sabouraud
TGE ; Totalt antal
Tergitol TTC
Totalt antal TTC
Vört
WL Differential ; Wallerstein Differentia
WL Media ; Wallerstein
m Endo
m-Grön jäst och mögelselektiv
m-Grönjäst och mögel, Schaufus Pottinger
mFC
Förpackningstyp:
Ampull
Kvantitet:
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Upptäcker Medietyp Förpackningstyp Kvantitet Förpackningsstorlek
11776025 Escherichia coli och koliformer Laurylsulfat/Teepol Ampull 2.5 mL Paket med 50
10516281 Escherichia coli och Coliforms Tergitol TTC Ampull 2.5 mL Paket med 50
11756025 Totalt antal Caso Ampull 2.5 mL Paket med 50
10747081 Pseudomonas aeruginosa Cetrimide Ampull 2.5 mL Paket med 50
10042301 Enterokocker KF Strep ; Azid Ampull 2.5 mL Paket med 50
11766025 Jäst och mögel m-Grön jäst och mögelselektiv Ampull 2.5 mL Paket med 50
11753693 Escherichia coli och Coliforms m Endo Ampull 2.5 mL Paket med 50
10072301 Escherichia coli och Coliforms mFC Ampull 2.5 mL Paket med 50
10652602 Jäst och mögel m-Grönjäst och mögel, Schaufus Pottinger Ampull 2.5 mL Paket med 50
10544201 Syratoleranta mikroorganismer Orange Serum Ampull 2.5 mL Paket med 50
10307601 Totalt antal R2A Ampull 2.5 mL Paket med 50
11786025 Jäst och mögel Sabouraud Ampull 2.5 mL Paket med 50
10265421 Enterokocker WL Differential ; Wallerstein Differentia Ampull 2.5 mL Paket med 50
11762335 Totalt antal Totalt antal TTC Ampull 2.5 mL Paket med 50
15932530 Jäst och mögel Vört Ampull 2.5 mL Paket med 50
10178572 Jäst och mögel och bakterier WL Media ; Wallerstein Ampull 2.5 mL Paket med 50
10009920 Totalt antal TGE ; Totalt antal Ampull 2.5 mL Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11776025 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1640002LSK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mikrobiologiska näringsmedia för filtreringsenheter
Biosart™ 100 Monitors har särskilt designats för mikrobiologiska tester av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Dessa sterila monitorer med inbyggt membranfilter och cellulosadyna är redo att användas. Biosart™ 100 näringsmedier för att fukta bindan finns tillgängliga i individuellt steriliserade, praktiska plastampuller. Varje låda med Biosart™ 100 näringsmedier innehåller 50 ampuller med sterilt medium, var och en med 2,5 ml och ett particertifikat. Om de förvaras under rätt förhållanden (+4 °C) har odlingsmediet en hållbarhet på 12 månader (förutom endometrios, KF-strepto, laurylsulfat och Tergitol som har en hållbarhet på 9 månader). Biosart™ 100 Nutrient Media följer internationella regler och rekommendationer: Internationella farmakopier, DIN och ISO standarder, American Standards for Water and Foods, mineralvattenregler, riktlinjer för livsmedels- och dryckesindustrin. Inom ramen för kvalitetskontrollproceduren och de strikta kvalitetskontrollkraven har varje batch klarat Sartorius interna tester för tillväxtfrämjande, sterilitet, fysiska och tekniska parametrar har godkänts framgångsrikt. Biosart™100 Nutrient Media är praktiska att använda och eliminerar hantering av glasampuller.
  • Presteriliserade medier
  • Kvalitetscertifikat för varje sats
  • i enlighet med internationella standarder
  • Konsekvent återhämtning
  • Klar att användas
  • Lång hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av buljong Teepol Laurylsulfat
Certifikat och efterlevnad DIN, ISO
Innehåll och lagring 4 °C
Upptäcker Escherichia coli och koliformer
Form Vätska
Formatera Flytande media, ampuller
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Laurylsulfat/Teepol
Produkttyp Tubmedia
Sterilitet Sterila
Målorganismklass E. coli, Kolikforma
Testtyp Mikrobiologiska tester
Fyll volym 2.5 mL
För användning med (applikation) Mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor
Inkluderar 50 ampuller
Inkubationsförhållanden 18 till 24 timmar vid 36 ±2 °C
Inkubationstid 18 till 24 timmar.
Material Plast
Antal per förpackning 50
Förpackningstyp Ampull
Kvantitet 2.5 mL
Tillverkningskvalitet DIN och ISO standarder