Läs mer
Sartorius Biosart™ 100 näringsmedia
Produktkod. 15932530 Handla allt Sartorius Produkter
Upptäcker:
Enterokocker
Escherichia coli and Coliforms
Escherichia coli och Coliforms
Jäst och mögel
Jäst och mögel och bakterier
Pseudomonas aeruginosa
Syratoleranta mikroorganismer
Totalt antal
Medietyp:
Caso
Cetrimide
KF Strep ; Azid
Lauryl Sulphate/Teepol
Orange Serum
R2A
Sabouraud
TGE ; Totalt antal
Tergitol TTC
Totalt antal TTC
Vört
WL Differential ; Wallerstein Differentia
WL Media ; Wallerstein
m Endo
m-Grön jäst och mögelselektiv
m-Grönjäst och mögel, Schaufus Pottinger
mFC
Förpackningstyp:
Ampule
Ampull
Kvantitet:
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15932530
Brand: Sartorius 1640002WZK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mikrobiologiska näringsmedia för filtreringsenheter
Biosart™ 100 monitorer har utformats speciellt för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Dessa sterila monitorer med inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. Biosart™ 100 näringsmedier för att väta dynan finns i individuellt steriliserade, bekväma plastampuller. Varje låda med Biosart™ 100 Nutrient Media innehåller 50 ampuller med sterila medier, vardera med 2,5 ml och lottcertifikat. Om de förvaras under korrekta °förhållanden (+4 C), har odlingsmediet en hållbarhet på 12 månader (förutom Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate och Tergitol som har en hållbarhetstid på 9 månader). Biosart™ 100 Nutrient Media följer internationella regler och rekommendationer: Internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, riktlinjer för livsmedels- och dryckesindustrin. Inom ramen för kvalitetssäkringsförfarandet och de stränga kvalitetskontrollstandarderna har varje batch passerat Sartorius interna tester av tillväxtfrämjande, sterilitet, fysiska och tekniska parametrar har godkänts. Biosart ™100 Nutrient Media är bekväma att använda och eliminerar hanteringen av glasampuller.
  • försteriliserade media
  • kvalitetscertifikat för varje batch
  • i enlighet med internationella standarder
  • konsekvent återhämtning
  • Klar att användas
  • lång hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DÅN, ISO
Innehåll och lagring 4 °C
Upptäcker Jäst och mögel
Form Vätska
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Vört
Produkttyp Rörmedia
Sterilitet Sterila
Målorganismklass Jästsvampar, Formar
Testtyp Mikrobiologiska tester
För användning med (applikation) Mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor
Förpackningstyp Ampull
Kvantitet 2.5 mL