Läs mer
Sartorius Biosart™ 250 trattar
Produktkod. 10288460 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
50/Pk., Individuellt förpackad
50/Pk., Sterilförpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10288460 50/Pk., Sterilförpackad Paket med 50
10524771 50/Pk., Individuellt förpackad Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10288460 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1640725ALK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    1147.65 SEK / Paket med 50
    Save 87.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila trattar, färdiga att använda
Det stora tillämpningsområdet för Biosart™ 250 Funnels är mikrobiologisk analys av relativt stora provvolymer som har ett lågt antal mikrober, där membranfiltrering är ett viktigt steg. Dessutom Biosart™ 250 trattar är också lämpliga för att testa mindre volymer genom att placera ett prov i några ml steril fysiologisk NaCl solution.Biosart™ 250 trattar har designats speciellt för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. De är sterila, färdiga att använda 250 ml plasttrattar och är designade för att placeras på basen av ett vakuumförgreningsrör. A Sartorius rutnätsmembranfilter placeras på ett filterstöd av rostfritt stål. A Biosart™ 250 trattar monteras helt enkelt på och provet filtreras. Tratten är tillverkad av polypropen och är tillräckligt elastisk för optimal tätning med en bajonettförslutning. Graderingarna är markerade med 50, 100, 150 och 200 ml för tillräckligt exakta provvolymer. Den stora innerdiametern säkerställer ett högt flöde. Den koniska formen tillåter en grundlig sköljning av systemet efter filtrering. Ingen vätska hålls kvar i filtertratten. Biosart™ 250 trattar tillåter snabb utförande av de filtreringar som krävs i rutinen.
  • hög total genomströmning
  • Hög flödeshastighet
  • steril, individuellt, steril förpackad tillgänglig
  • använd en ny, steril tratt för varje test för att undvika korskontaminering
  • inte längre hålla i varma trattar
  • den fullständiga filtreringen är synlig
  • redo att ansluta, lätt att använda och praktiska hanteringsfunktioner
  • minimal mängd utrustning
  • kan autoklaveras i begränsad omfattning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Färdigt att använda tryckfilter
Material Polypropen
Provvolym 100 mL
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 12,5 cm 2
För användning med (applikation) Koloniräkning, partikeltestning och mikroskopi
Examen 50mL
Kvantitet 50/Pk., Sterilförpackad
Typ Biosart Tratt
Volym (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) membran 4.7 cm