Läs mer
Sartorius Cellulosaacetatmembranfilter
Produktkod. 10189130 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,22μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8 μm
0,8μ m
1.2μ m
5.0μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
30 mm
47 mm
50 mm
85 mm
90 mm
100 mm
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Kvantitet unitSize
10189130 0,8μ m 47 mm 100/förpackning Paket med 100
10466551 0,8μ m 13 mm 100/förpackning Paket med 100
10314021 0,8μ m 50 mm 100/förpackning Paket med 100
10271601 0,8μ m 25 mm 100/förpackning Paket med 100
15912450 0,8 μm 90 mm 100/förpackning Paket med 100
10692392 0,65μ m 47 mm 100/förpackning Paket med 100
10674532 0,65μ m 50 mm 100/förpackning Paket med 100
10313401 0,45 μm 100 mm 25/förpackning Paket med 25
10154221 0,45 μm 30 mm 100/förpackning Paket med 100
10788701 0,45 μm 50 mm 100/förpackning Paket med 100
10796881 0,45 μm 13 mm 100/förpackning Paket med 100
10475021 0,45 μm 25 mm 100/förpackning Paket med 100
10739091 0,45 μm 90 mm 25/förpackning Paket med 25
12942661 0,45 μm 85 mm 100/förpackning Paket med 100
10788511 0,45 μm 47 mm 100/förpackning Paket med 100
12932661 0,45 μm 47 mm 100/förpackning Paket med 100
10422951 0,2μ m 13 mm 100/förpackning Paket med 100
10709671 0,2μ m 25 mm 100/förpackning Paket med 100
10622042 0,2μ m 30 mm 100/förpackning Paket med 100
10746981 0,2μ m 47 mm 100/förpackning Paket med 100
10612561 0,22μ m 50 mm 100/förpackning Paket med 100
10528001 0,22μ m 90 mm 25/förpackning Paket med 25
10255511 1.2μ m 100 mm 25/förpackning Paket med 25
10715902 1.2μ m 25 mm 100/förpackning Paket med 100
10281981 1.2μ m 47 mm 100/förpackning Paket med 100
10620183 5.0μ m 47 mm 100/förpackning Paket med 100
10173701 5.0μ m 25 mm 100/förpackning Paket med 100
10707751 0,65μ m 25 mm 100/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 10189130 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1110447N
Kombinerar höga flödeshastigheter och termisk stabilitet med mycket låga adsorptionsegenskaper. Sartorius Cellulosaacetatmembranfilter är utmärkt lämpade för användning i tryckfiltreringsanordningar. Icke-sterila filter i en mängd olika diametrar och porstorlekar är bulkpackade för att spara pengar och utrymme.
  • Idealisk för koloniräkning, partikeltestning, mikroskopi och sterilitetstestning
  • Högkvalitativa CA-membranfilter för användning i tryckfiltreringsanordningar
  • Finns i porstorlekar från 0,2 μm upp till 5,0 μm
    • 0,2 μm filter är standarden för sterilfiltrering av vattenlösningar, såsom näringsmedia, buffertar och sera
    • 5 μm filter kan användas som förfilter för att hålla kvar grova partiklar, samtidigt som mikroorganismer släpps igenom
  • Vita, icke-sterila filter utan galler i en mängd olika diametrar (13 till 100 mm)
  • Kan steriliseras genom autoklavering vid 121 °C eller °134 C; gammabestrålad till 25 kGy, torr värme eller etvlenoxid
Resultaten av publikationer om adsorption är svåra att korrelera, eftersom mestadels olika testsubstanser, förhållanden och detektionsmetoder användes, och membranen testades utan att tidigare steriliseras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material Cellulosaacetat
Material (membran) Cellulosaacetat
Porstorlek 0,8μ m
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För användning i tryckfiltreringsanordningar; Steril filtrering av lösningen.
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100/förpackning
Tjocklek (metrisk) 120μ m
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 47 mm