Läs mer
Sartorius Vivaspin™ Filtrera centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 10212131 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
20 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
Material (membran):
Cellulosatriacetat
Cellulosatriacetat, PES
PES
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10212131
Brand: Sartorius 13249E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta bort proteiner från svårfiltrerade prover, även helblod. Sartorius Vivaspin™ Filtrat utför centrifugal ultrafiltrering mot centrifugalkraftens riktning för snabb och enkel beredning av proteinfria ultrafiltrat. PES- och CTA-membran för 5 000 till 300 000 Dalton MWCO.
Erbjuds med flera MWCOs och två membranalternativ:
  • Cellulosatriacetat (CTA) har hög hydrofilicitet och mycket låg ospecifik bindning.
  • Gjutna utan ett stöd som kan binda filtrerade lösta ämnen, är dessa membran idealiska där hög målmolekylåtervinning från filtratet är viktig.
  • Polyetersulfon (PES) membran uppvisar låga nedsmutsningsegenskaper,
  • Har en enhetlig yta, utan hydrofoba eller hydrofila interaktioner, som erbjuder utmärkt proteinåtervinning för de flesta lösningar.
Typiska applikationer för Vivaspin™ Filtratet inkluderar:
  • Provberedning för fri drog
  • Metabolit- eller hormonanalyser
  • Provavproteinisering
  • Separation av proteiner från ämnen med låg molekylvikt i biologiska prover
  • Provkapacitet på 0,5 till 2,5 ml
  • Kan användas i rotorer med fast vinkel eller svängskopor, som accepterar standard koniska eller flatbottnade 15 mL centrifugrör
  • Filtrera vanligtvis 90 % av den initiala provvolymen på 30 minuter
  • Undvik för tidig blockering av membranet av partikelladdade prover
  • Hämta ultrafiltratet omedelbart efter centrifugering utan någon demontering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) Cellulosatriacetat
MWCO 20 kDa
Provvolym 2.5 mL
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Lite volym centrifugal ultrafiltrering av biologiska prover
Max. Tvinga 2000xG (rotor med fast vinkel); 2500xG (svingande skokrotor)
Kvantitet 12 st
Typ Centrifugalt ultrafilter
Volym (metrisk) 0,5 till 2,5 ml
Längd (metrisk) 93 mm
Diameter (metrisk) 14 mm