Läs mer
Sartorius Vivaspin™ Filtrera centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 10323731 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
20 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
Material (membran):
Cellulosatriacetat
Cellulosatriacetat, PES
PES
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Material (membran) unitSize
10323731 10 kDa Cellulosatriacetat Paket med 12
11785525 5, 10, 30, 50 och 100 kDa Cellulosatriacetat, PES Paket med 12
10333731 100 kDa PES Paket med 12
10139470 5 kDa Cellulosatriacetat Paket med 12
10212131 20 kDa Cellulosatriacetat Paket med 12
10778821 300 kDa PES Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10323731 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 13239E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 SEK
    1072.13 SEK / Paket med 12
    Save 37.87 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta bort proteiner från svårfiltrerade prover, även helblod. Sartorius Vivaspin™ Filtrat utför centrifugal ultrafiltrering mot centrifugalkraftens riktning för snabb och enkel beredning av proteinfria ultrafiltrat. PES- och CTA-membran för 5 000 till 300 000 Dalton MWCO.
Erbjuds med flera MWCOs och två membranalternativ:
  • Cellulosatriacetat (CTA) har hög hydrofilicitet och mycket låg ospecifik bindning.
  • Gjutna utan ett stöd som kan binda filtrerade lösta ämnen, är dessa membran idealiska där hög målmolekylåtervinning från filtratet är viktig.
  • Polyetersulfon (PES) membran uppvisar låga nedsmutsningsegenskaper,
  • Har en enhetlig yta, utan hydrofoba eller hydrofila interaktioner, som erbjuder utmärkt proteinåtervinning för de flesta lösningar.
Typiska applikationer för Vivaspin™ Filtratet inkluderar:
  • Provberedning för fri drog
  • Metabolit- eller hormonanalyser
  • Provavproteinisering
  • Separation av proteiner från ämnen med låg molekylvikt i biologiska prover
  • Provkapacitet på 0,5 till 2,5 ml
  • Kan användas i rotorer med fast vinkel eller svängskopor, som accepterar standard koniska eller flatbottnade 15 mL centrifugrör
  • Filtrera vanligtvis 90 % av den initiala provvolymen på 30 minuter
  • Undvik för tidig blockering av membranet av partikelladdade prover
  • Hämta ultrafiltratet omedelbart efter centrifugering utan någon demontering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) Cellulosatriacetat
MWCO 10 kDa
Provvolym 2.5 mL
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Lite volym centrifugal ultrafiltrering av biologiska prover
Max. Tvinga 2000xG (rotor med fast vinkel); 2500xG (svingande skokrotor)
Kvantitet 12 st
Typ Centrifugalt ultrafilter
Volym (metrisk) 0,5 till 2,5 ml
Längd (metrisk) 93 mm
Diameter (metrisk) 14 mm