Läs mer
Sartorius Combisart™ Tillbehör för koloniräkning
Produktkod. 10469511 Handla allt Sartorius Produkter
Outlet stil:
Slangnippel, DN 10
TR 20 x 2 mm hangänga med DN 24 (≈ 24 mm) sexkantsmutter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10469511
Brand: Sartorius 16841
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till Sartorius Combisart Individuella och flergrenade system för koloniräkning
För användning med Combisart Individuella och flergrenade system för koloniräkning (Rep. Kat. nr. 14-555-800 och 14-555-802).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basstöd
Filtreringsområde 12,5 cm 2
Inloppsstil Trådar, TR 20 x 2
Material Rostfritt stål
Outlet stil Slangnippel, DN 10
Provstorlek 3 eller 6
Certifikat och efterlevnad ISO 8199, BS 304S31, AISI 304
För användning med (applikation) Mikrobiologisk analys eller partikelräkning i kvalitetssäkring
Inkluderar 50 mm Frit