Läs mer
Sartorius Gränssnittsmodul för Cubis Balanser
Handla allt Sartorius Produkter
Anslutningstyp:
Alternativ P: RS-232 9-stift, PS/2
För användning med (applikation):
Ansluta en PC eller ett tangentbord
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Alternativ R (YDO01MS-R): RS-232C datagränssnitt, 25-stift, för anslutning av Cubis tillbehörsutrustning
- Alternativ B (YDO01MS-B): Bluetooth™ gränssnittsmodul för trådlös anslutning av YDP10BT dataskrivare
- Alternativ P (YDO01MS-P): RS-232C datagränssnitt, 9-stift, inklusive PS/2 port för att ansluta en PC eller ett tangentbord
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Cubis Balans |
| Anslutningstyp | Alternativ P: RS-232 9-stift, PS/2 |
| För användning med (applikation) | Ansluta en PC eller ett tangentbord |
| Typ | Datagränssnitt |