Läs mer
Sartorius Diafiltreringskoppar för Vivaspin™ 20
Handla allt Sartorius Produkter
Kvantitet:
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Använd med Vivaspin 20
Använd med Vivaspin 20
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| För användning med (utrustning) | Vivaspin 20 |
| Provvolym | Upp till 2 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 12/förpackning |
| Typ | Diafiltreringskopp |