Läs mer
Sartorius™ Sartopore™ 2 150 membranfilterkapsel
Produktkod. 15775093 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Filter för dispenseringspistol
Produktkod.
15775093 Filter för dispenseringspistol
1 options
Produktkod. 15775093 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer 5441307H4CE
Säkerställ utmärkt hållbarhet och flödeskapacitet. De Sartorius Sartopore 2 150 färdiga membranfilterkapslar ger ett brett spektrum av kemisk kompatibilitet och en låg mängd extraherbara ämnen.
  • Med hjälp av en 4-tums snabbkoppling, Sartopore 2 150 kapslar kan anslutas till uttaget på en arium™ pro, 611 ultrarent vattensystem eller ett arium™ dispensera pistol.
  • Ger ett brett spektrum av kemisk kompatibilitet från pH 1 till pH 14 med en låg mängd extraherbara ämnen
  • Kapslar uppfyller kraven för ström USP WFI kvalitetsstandarder inklusive toxicitetsutvärderingar enligt USP plast klass VI test och test för extraherbara material
  • Unik veckad filterdesign i kombination med membranets mycket asymmetriska porstruktur möjliggör utmärkta flödeshastigheter och stor hållbarhet
  • Tillåter enkel ventilation av kapseln samtidigt som man förhindrar produktförlust när den placeras längst bort uppströms
  • Eliminerar behovet av att investera i kostnadskrävande filterhållare för platta filter
  • Hydrofilt, heterogent dubbelskiktat polyetersulfonmembran
  • Slutligt filtermembran: asymmetriskt, polyetersulfon
  • Förfiltermembran: asymmetriskt, polyetersulfon
  • Stödfleece: polypropen
  • Innerkärna: polypropen
  • Anslutningar: polypropen
  • Hus: polypropen
  • Klocka: polykarbonat
  • Porstorlekskombination: 0,45μ m + 0,2μ m
  • Filtreringsarea: 0,015 m2
  • Inloppsanslutning: 4 tums snabbkoppling
  • Utloppsanslutning: 6 mm rörkoppling
  • Max tillåtet differenstryck: 4 bar vid 20 °C, 2 bar vid 80 °C
  • Max tillåtet mottryck: 2 bar vid 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad HIMA och ASTM F-838-05, WFI
För användning med (applikation) Partikelborttagning och sterilfiltrering av injektionslösningar, läkemedel, biotekniska produkter, buffertar och ultrarent vatten.
Typ Membranfilterkapsel