Läs mer
Sartorius Engångssprutor av plast
Produktkod. 10419891 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10419891
Brand: Sartorius 16647E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Engångssprutor av plast som kan användas med alla sprutfilterhållare och 3-vägsventiler.
  • Luer-lok hankontakt
  • Levereras med nål
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Nålmätare 19 G
För användning med (applikation) För filterhållare
Produkttyp spruta
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 50 mL
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Luer Lock hane
Sterilitet Sterila