Läs mer
Sartorius Engångssprutor av plast
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Luer-lok hankontakt
- Levereras med nål
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Nålmätare | 19 G |
| För användning med (applikation) | För filterhållare |
| Produkttyp | spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Nålpunktstil | Kon |
| Anslutningstyp | Luer Lock hane |
| Sterilitet | Sterila |