Läs mer
Sartorius Miljöluftövervakning gelatinmembran
Produktkod. 10076821 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Individuellt inslagna:
Ja - i 1 PE-påse vardera
Ja - i 3 PE-påsar vardera
Ja - i 3 st PE-påsar, etikett på innersta påse
Nej - 5 filter/påse
nr per ärende:
10 x 5 förpackning
10-pack
20 x 5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10076821
Brand: Sartorius 1260247ALN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla luftburna mikrober och virus. Sartorius Miljöluftövervakningsgelatinmembran garanterar tillförlitliga och exakta resultat. De är sterila och vattenlösliga med hög retentionsgrad. Välj från en mängd olika storlekar i enkelförpackade engångsfilter med hållare eller förpackningar med filterskivor.
Helt vattenlöslig för att bibehålla mikroorganismer
  • Viabiliteten för insamlade mikroorganismer bibehålls under en relevant och meningsfull provtagningstid
  • Mikrober i ett prov kan odlas i/på olika näringsmedia
  • Lågt och högt bakterieantal kan mätas
  • Provet påverkas inte av inhibitorer
  • Gelatinfiltrets löslighet är en förutsättning för virusprovtagning
För användning med MD8 Airscan™ luftprovtagare (gelatinfiltermetod)
  • Finns som filterskivor, lämplig för filterhållaren 17655 (80mm dia.) levereras med MD8 Airscan , såväl som i mindre diametrar.
  • Engångsfilteralternativ är individuellt förpackade, försteriliserade och färdiga att ansluta enheter, som var och en består av ett gelatinmembranfilter och en hållare
Retentionsgrader
  • Bac. subtilis niger sporer 99,9995 % vid 0,25 m/s inloppshastighet
  • Coli-fager: fag T1, 99,9% vid 0,3m/s inloppshastighet och 50% rel. luftfuktighet
  • Phage T3 , 99,94 % vid 0,3 m/s inloppshastighet och 80 % rel. luft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material Gelatin
Porstorlek 3.0μ m
Sterilitet Sterila
Individuellt inslagna Nej - 5 filter/påse
nr per ärende 20 x 5-pack
Kvantitet 50/Cs.
Tjocklek (metrisk) 250μ m
Typ Gelatinfilter
Vätbarhet Vattenlöslig
Diameter (metrisk) 47 mm