Läs mer
Sartorius Miljöluftövervakning gelatinmembran
Produktkod. 10759171 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Individuellt inslagna:
Ja - i 1 PE-påse vardera
Ja - i 3 PE-påsar vardera
Ja - i 3 st PE-påsar, etikett på innersta påse
Nej - 5 filter/påse
nr per ärende:
10 x 5 förpackning
10-pack
20 x 5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10759171
Brand: Sartorius 1752880ACD
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Samla luftburna mikrober och virus. Sartorius Miljöluftövervakningsgelatinmembran garanterar tillförlitliga och exakta resultat. De är sterila och vattenlösliga med hög retentionsgrad. Välj från en mängd olika storlekar i enkelförpackade engångsfilter med hållare eller förpackningar med filterskivor.
Helt vattenlöslig för att bibehålla mikroorganismer
  • Viabiliteten för insamlade mikroorganismer bibehålls under en relevant och meningsfull provtagningstid
  • Mikrober i ett prov kan odlas i/på olika näringsmedia
  • Lågt och högt bakterieantal kan mätas
  • Provet påverkas inte av inhibitorer
  • Gelatinfiltrets löslighet är en förutsättning för virusprovtagning
För användning med MD8 Airscan™ luftprovtagare (gelatinfiltermetod)
  • Finns som filterskivor, lämplig för filterhållaren 17655 (80mm dia.) levereras med MD8 Airscan , såväl som i mindre diametrar.
  • Engångsfilteralternativ är individuellt förpackade, försteriliserade och färdiga att ansluta enheter, som var och en består av ett gelatinmembranfilter och en hållare
Retentionsgrader
  • Bac. subtilis niger sporer 99,9995 % vid 0,25 m/s inloppshastighet
  • Coli-fager: fag T1, 99,9% vid 0,3m/s inloppshastighet och 50% rel. luftfuktighet
  • Phage T3 , 99,94 % vid 0,3 m/s inloppshastighet och 80 % rel. luft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material Gelatin
Porstorlek 3.0μ m
Sterilitet Sterila
Individuellt inslagna Ja - i 1 PE-påse vardera
nr per ärende 10-pack
Kvantitet 10/Pk.
Tjocklek (metrisk) 250μ m
Typ Med filterhållare
Vätbarhet Vattenlöslig
Diameter (metrisk) 80 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X10 MEMBRANE GELATIN MD8 80MM ST
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose