Beskrivning
Helt vattenlöslig för att bibehålla mikroorganismer
- Viabiliteten för insamlade mikroorganismer bibehålls under en relevant och meningsfull provtagningstid
- Mikrober i ett prov kan odlas i/på olika näringsmedia
- Lågt och högt bakterieantal kan mätas
- Provet påverkas inte av inhibitorer
- Gelatinfiltrets löslighet är en förutsättning för virusprovtagning
- Finns som filterskivor, lämplig för filterhållaren 17655 (80mm dia.) levereras med MD8 Airscan , såväl som i mindre diametrar.
- Engångsfilteralternativ är individuellt förpackade, försteriliserade och färdiga att ansluta enheter, som var och en består av ett gelatinmembranfilter och en hållare
- Bac. subtilis niger sporer 99,9995 % vid 0,25 m/s inloppshastighet
- Coli-fager: fag T1, 99,9% vid 0,3m/s inloppshastighet och 50% rel. luftfuktighet
- Phage T3 , 99,94 % vid 0,3 m/s inloppshastighet och 80 % rel. luft
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Formatera | Skiva |
| Material | Gelatin |
| Porstorlek | 3.0μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Individuellt inslagna | Ja - i 3 st PE-påsar, etikett på innersta påse |
| nr per ärende | 10-pack |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 250μ m |
| Visa mer |