Läs mer
Sartorius Tratt
Produktkod. 15694137 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Combisart System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15694137 Combisart System Varje
1 options
Produktkod. 15694137 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 6981065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3910.00 SEK
    3840.19 SEK / Paket med 1
    Save 69.81 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Återanvändbara trattar i rostfritt stål för mikrobiell uppräkning och partikelräkning.
  • Dessa tre filterhållare är speciellt utformade för användning i mikrobiologisk kvalitetssäkring och skiljer sig endast i sin kapacitet
  • De återanvändbara trattarna har en speciell låsklämma som förenklar placering och borttagning av membranfiltret, vilket säkerställer säker låsning
  • För spårbarhet har varje filtertratt ett individuellt serienummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (utrustning) Combisart System
Typ Tratt
För användning med (applikation) Koloni- eller partikelräkning
Inkluderar Förslutningsklämma
Material Rostfritt stål
Diameterfilter (metriskt). 4.7/5 cm