Läs mer
Sartorius Trattar för Combisart™
Produktkod. 10446741 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Produkttyp:
Tratt
Trattlock
Inkluderar:
Låsklämma
Liten central lufthamn
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Inkluderar Förpackningsstorlek
10446741 Tratt Låsklämma Varje
10243541 Trattlock Liten central lufthamn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10446741 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 6981002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4495.00 SEK
    4215.99 SEK / Paket med 1
    Save 279.01 SEK
    6% Av
I lager
Återanvändbart rostfritt stål Combisart™ Trattar för mikrobiell uppräkning och partikelräkning.
  • Dessa tre filterhållare är speciellt utformade för användning i mikrobiologisk kvalitetssäkring och skiljer sig endast i sin kapacitet
  • De återanvändbara trattarna har en speciell låsklämma som förenklar placering och borttagning av membranfiltret, vilket säkerställer säker låsning
  • För spårbarhet har varje filtertratt ett individuellt serienummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Combisart Tratt
Inkluderar Låsklämma
Kvantitet 1 st
Produkttyp Tratt