Beskrivning
- Vakuumfilterhållare levereras med ett glasfritt filterstöd som säkerställer en jämn fördelning av de kvarhållna partiklarna; därför rekommenderas det när resterna på filterytan är av intresse.
- Millex Filter levereras med ett PTFE-belagt silfilterstöd som har fördelen att vara lätt att rengöra. Därför rekommenderas det när filtratet behövs eller när vätskor som är svåra att ta bort från glasstöd måste undersökas.
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Vakuumfilterhållare, grenrörssystem |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 3 cm 2 |
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Millex Samplicity Filtrera |
| Volym (metrisk) | 30 mL |
| Diameter (metrisk) membran | 2.5 cm |