Läs mer
Sartorius Glasfiltreringshållare
Produktkod. 10758201 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Typ:
Millex Samplicity Filtrera
Vakuumfilterhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10758201 Vakuumfilterhållare Varje
10441213 Millex Samplicity Filtrera Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10758201 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16306
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna glasvakuumfiltreringshållare har designats för partikeltestning, klarning och sterilfiltrering med användning av 24 eller 25 mm filter.
  • Vakuumfilterhållare levereras med ett glasfritt filterstöd som säkerställer en jämn fördelning av de kvarhållna partiklarna; därför rekommenderas det när resterna på filterytan är av intresse.
  • Millex Filter levereras med ett PTFE-belagt silfilterstöd som har fördelen att vara lätt att rengöra. Därför rekommenderas det när filtratet behövs eller när vätskor som är svåra att ta bort från glasstöd måste undersökas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Vakuumfilterhållare, grenrörssystem
Material Glas
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 3 cm 2
Kvantitet Varje
Typ Vakuumfilterhållare
Volym (metrisk) 30 mL
Diameter (metrisk) membran 2.5 cm