Läs mer
Sartorius Mikrofiberfilter av glas
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
Bindemedelsfria glasmikrofiberfilter är tillverkade av 100 % borosilikat, är mycket rena och extremt vita. De fortsätter att fungera under långa perioder till skillnad från cellulosafilter vars filtreringshastighet sjunker snabbt när partikelbelastningen ökar. De är idealiska för kritiska analyser där föroreningar kan tvättas ur filtret. Dessutom är bindemedelsfria glasmikrofiberfilter temperaturbeständiga upp till 500 eller 550 C (°kvalitet MG 550-HA).
De finns i olika format som rullar, skivor och ark.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (övergripande) | Vitt |
| Filtreringstid | 18 sek. |
| Kvalitet | MGD |
| Partikelretention | 2.7μ m |
| Typ | Filtrera |
| Formatera | Filterskiva |
| För användning med (applikation) | Idealisk för kritiska analyser där föroreningar kan tvättas ur filtret |
| Material | Borsilikatglas |
| Renhet | Hög |
| Resistivitet | 18.5 |
| Visa mer |