Läs mer
Sartorius Vakuumfilterhållare i glas
Produktkod. 10718781 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk) membran:
1,5 cm
4,7 eller 5 cm
Volym (metrisk):
0,25 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) membran Volym (metrisk) unitSize
10718781 1,5 cm 250 ml Varje
10150921 4,7 eller 5 cm 0,25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10718781 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16307
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Monteras på vakuumkolvar eller på grenrör
  • PTFE-belagt skärmfilter
  • Kontaktinlopp/utlopp: 15 mm ytterdiameter
  • Filtreringsområde: 12,5 cm²
  • Användningsområde: Analytisk provberedning, sterilfiltrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Vakuumfilterhållare, grenrörssystem
Material Glas
Material (membran) Glasfiber
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 12,5 cm 2
Kvantitet Varje
Typ Vakuumfilterhållare i glas
Volym (metrisk) 250 ml
Volym (metrisk) mottagare 250 mL
Volym (metrisk) Övre 250 mL
Diameter (metrisk) membran 1,5 cm