Beskrivning
Säkerställa kvalitetskontroll vid mikrobiologisk filtrering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrat Membrane Filters, 0,45μm är enstycksförpackade membran med färgat rutnät för koloniräkning, partikeltestning och mikroskopi. Porstorleken 0,45 μm är tillverkad i enlighet med ISO 7704. Välj mellan två diametrar och kvantiteter i en rad filter/rutnätsfärgkombinationer.
Sterila, individuellt förpackade filter för strikt kvalitetskontroll
- Försteriliserad via gammasbetrålning vid 25kGrå
- Klar att användas för att spara förberedelsetid
- Undviker kontaminering av kvarvarande filter i öppnade förpackningar
- Filteridentifiering och batchnummer är tryckta på varje enskilt kuvert
- Tillverkad i enlighet med ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 och EN 12780
- Varje membran kontrolleras för att säkerställa att:
- Det inte är skadat på något sätt
- Det är korrekt placerat utan glidning under kantförseglingen
- Det är fritt från partiklar
- Varje kuvert har läsbara bokstäver
Högkvalitativa cellulosanitratmembran
- Definierad partikelretention och enastående, pålitlig återvinningsgrad för mikroorganismer
- Cellulosanitratfilter (blandad cellulosaester) kombinerar höga flödeshastigheter med optimal kolonitillväxt
- De olika färgrutnäten delar upp filtreringsområdet i rutor och ger bästa möjliga färgkontrast
- Möjliggör enkel och tillförlitlig räkning och identifiering av kolonier och partiklar
- Påverkar inte tillväxten av bakterier och mikrokolonier
- 0,45 μm filter är tillverkade i enlighet med ISO 7704 standarder
- Finns i 47 och 50 mm (1,9 eller 2,0 tum) diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosanitrat |
| Material (membran) | Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| Flödeshastighet | Standard |
| För användning med (applikation) | För koloniräkning; sterilitetstestning; partikelräkning; mikroskopi |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- X1000 MB NC STER QUADR 47MM 0,45µ
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose