Läs mer
Sartorius™ Glasfiberprovkuddar, för infraröda fuktanalysatorer
Produktkod. 11849050 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Denver IR-200 Infraröd fuktanalysator
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11849050 Denver IR-200 Infraröd fuktanalysator Paket med 200
1 options
Produktkod. 11849050 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer 6906941
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med alla Denver Moisture Analyzers.
  • Idealisk för prover med hög fukthalt
  • Förhindra skorpbildning eller stänk av prover samtidigt som analystiden reduceras
  • 90 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Denver IR-200 Infraröd fuktanalysator
Material Glasfiber
Storlek 90 mm diameter
Typ Provdyna