Beskrivning
- Förhindra skador på vikternas yta
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Läder |
| Manschettmaterial | Läder |
| Material | Läder |
| Produkttyp | Handskar |
| För användning med (applikation) | För korrekt hantering, förvaring och rengöring av vikter |