Läs mer
Sartorius MA160 fuktanalysator
Produktkod. 15267519 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Repeterbarhet:
För initial provvikt ca. > 1 g±
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Repeterbarhet Förpackningsstorlek
15267519 För initial provvikt ca. > 1 g± Varje
1 options
Produktkod. 15267519 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MA1601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62670.00 SEK
    59041.00 SEK / Paket med 1
    Save 3629.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Utför snabb och exakt analys på ett brett spektrum av produktprover med maximal flexibilitet. MA160 fuktanalysator använder den termogravimetriska metoden för att bestämma fukthalten i flytande, degiga och fasta ämnen bekvämt, tillförlitligt och på minimal tid.
Utför snabb och exakt analys på ett brett spektrum av produktprover med maximal flexibilitet. Sartorius MA160 fuktanalysator använder den termogravimetriska metoden för att bestämma fukthalten i flytande, degiga och fasta ämnen bekvämt, tillförlitligt och på minimal tid.
  • Ger snabba, repeterbara resultat och stödjer utvecklingen av nya metoder, i tre okomplicerade och intuitiva steg
  • Hanterar även de genererade metoderna professionellt och säkert och låter dem överföras till andra instrument
  • Idealisk för fuktanalys av ett varierande urval av prover under olika förhållanden
  • Helautomatisk slutpunktsbestämning eliminerar den besvärliga insamlingen av uppsägningskriterier
  • Fuktanalysator övervakar torkningsprocessen och stoppar mätningen när provvikten är konstant
  • Assistant programvara vägleder användare att utveckla nya metoder för analys av olika prover; upp till 100 metoder kan förvaras
  • Två högpresterande AURI-värmeelement med 600 watt effekt säkerställer snabb provuppvärmning
  • Värmeelement är snabba, robusta och hållbara; jämfört med glasvärmelampor är de särskilt motståndskraftiga mot smuts och vibrationer
  • Enhetens funktionalitet kan när som helst verifieras med funktionstestningsfunktionen; garanterar tillförlitliga resultat under rutinmässig användning
  • Minneskapacitet låter användaren lagra upp till 100 olika metoder och hantera dem i ett metodbibliotek
  • Metodassistent löser tidskrävande problem med att bestämma och utvärdera rätt parametrar; gör att du snabbt kan utveckla nya metoder
  • Statuslampan indikerar aktuell mätstatus under mätningen: kör / START, process avslutad / STOP, analysator OFF eller fel
  • Intuitivt användargränssnitt, inklusive pekskärm och lättförståelig meny
  • BetterClean-designen gör det möjligt för användaren att enkelt och noggrant rengöra instrumentdelar
  • Värmemodulen och provkammaren är avtagbara och kan diskas i maskin
  • Avtagbar huva med bred öppningsvinkel, SoftClose-mekanism
  • Språkval: Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, kinesiska, polska, japanska, portugisiska, turkiska
  • Dataöverföring: SD-kort, metodimport och exportfunktion
  • LED-belyst provkammare, inspektionsfönster med galler ovanför huven
  • Avstängningsparameter (valfritt): Helautomatisk, Halvautomatisk mg, Halvautomatisk %, Timerinställningar, Manuell
  • Integrerat dragskydd
  • Utskrift med den valfria, interna skrivaren YDP30; alternativt kan skrivaren YDP20-OCE användas med en adapter (YCC03-D09)
  • Extern kalibrering med valfri kalibreringsvikt
  • Datagränssnitt: Mini USB
  • Direkt dataöverföring till Microsoft™ Windows™ program utan ytterligare programvara
  • Applikationer: Fuktanalys av livsmedel, drycker, läkemedel, kemikalier, pappersmaterial och miljöskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Minne Resultaten sparas för de senaste 999 mätningarna
Modell MA 160
Repeterbarhet För initial provvikt ca. > 1 g±
Mått (L x B x H) 40 x 21.5 x 21 cm
Elektriska krav 115V/230V, 50/60 Hz
Läsbarhet 1 mg, 0.01%
Visningstyp LCD
Kapacitet 200 g
Provstorlek 5 till 15 g
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Fuktanalysator
Spänning 100/130 V
Lagligt för handel Klass I