Läs mer
Sartorius MA37 fuktanalysator
Produktkod. 15237519 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
1 mg, 0.01%
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Läsbarhet Förpackningsstorlek
15237519 1 mg, 0.01% Varje
1 options
Produktkod. 15237519 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MA371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50185.00 SEK
    47274.83 SEK / Paket med 1
    Save 2910.17 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
MA37 Moisture Analyzer för snabb och tillförlitlig bestämning av fukthalten i flytande, degiga och fasta ämnen med den termogravimetriska metoden.
För snabb och tillförlitlig bestämning av fukthalten i flytande, degiga och fasta ämnen med den termogravimetriska metoden.
Grundmodell med kompakt fotavtryck ger mycket exakta resultat. Helautomatisk slutpunktsbestämning eliminerar den besvärliga insamlingen av uppsägningskriterier. Fuktanalysatorn övervakar torkningsprocessen och stoppar mätningen när provvikten är konstant. Inbyggt vägningssystem med 1 mg upplösning är specifikt optimerat för användning i högre temperaturområden och ger den nödvändiga mätnoggrannheten.
  • Idealisk för operationer som kännetecknas av konsekventa rutinmässiga mätuppgifter
  • Två kraftfulla värmeelement av metallrör värmer proverna; värms snabbt vilket ger kortare mättid
  • Värmeelement är snabba, robusta och hållbara; jämfört med glasvärmelampor är de särskilt motståndskraftiga mot smuts och vibrationer
  • Statuslampa indikerar aktuell mätstatus: kör / START, process avslutad / STOP, analysator OFF eller fel
  • Statuslampan är synlig från ett avstånd på upp till 10 meter
  • Intuitivt användargränssnitt, inklusive pekskärm och lättförståelig meny
  • BetterClean-designen gör det möjligt för användaren att enkelt och noggrant rengöra instrumentdelarna
  • Värmemodul och provkammare är avtagbara och kan diskas i maskin
  • Avtagbar huva med bred öppningsvinkel, SoftClose-mekanism
  • Språkval: Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, kinesiska, polska, japanska, portugisiska, turkiska
  • LED-belyst provkammare, inspektionsfönster med galler ovanför huven
  • Extern kalibrering med valfri kalibreringsvikt
  • Utskrift med den valfria, interna skrivaren YDP30; alternativt kan skrivaren YDP20-OCE användas med en adapter (YCC03-D09)
  • Direkt dataöverföring till Microsoft™ Windows™ program utan ytterligare programvara
  • Avstängningsparameter (valfritt): Helautomatisk, Halvautomatisk mg, Halvautomatisk %, Timerinställningar, Manuell
  • Datagränssnitt: Mini USB
  • Integrerat dragskydd
  • Applikationer: Analys av livsmedel, drycker, läkemedel, kemikalier, pappersmaterial och miljöskyddsprodukter. Idealisk för dagliga återkommande fuktanalysuppgifter, såsom vid produktion eller inkommande godsinspektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Minne Resultaten sparas tills nästa mätning påbörjas
Modell MA37
Repeterbarhet För initial provvikt ca.> 1 g: ±
Certifikat och efterlevnad GLP-kompatibel, oföränderlig standard för utskrift av resultat ∣ papperssparläge för kort inspelning
Mått (L x B x H) 40 x 21.5 x 21 cm
Elektriska krav 120 V, 50/60 Hz
Läsbarhet 1 mg, 0.01%
Visningstyp LCD
Kapacitet 70 g
För användning med (applikation) Standard och värmekänsliga applikationer
Provstorlek 5 till 15 g
Temperaturområde (metriskt) 40 °C till 160 °C
Typ Fuktanalysator
Spänning 100/130 V
Lagligt för handel Klass I