Läs mer
Sartorius MD8 Airport Portable Air Sampler
Produktkod. 10638771 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
10, 20, 30, 50, 125 L/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
10638771 10, 20, 30, 50, 125 L/min. Varje
1 options
Produktkod. 10638771 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73800.00 SEK
    64018.88 SEK / Paket med 1
    Save 9781.12 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
MD8 Airport Portable Air Sampler för stötmätningar och bakgrundsövervakning med gelatinmembran.
AirPort MD8 är den nya luftprovtagaren för läkemedelsindustrin, biotekniken, livsmedels- och dryckesindustrin, för sjukhusens miljövård och för arbetssäkerhet. För att garantera tillförlitliga och exakta mätresultat använder AirPort MD8 gelatinmembranfiltermetoden eller Impaction-metoden med BACTair™ .
  • Batteridriven och bärbar för universell användning
  • Batterinivån är tydligt angiven så konstant prestanda under provtagningen garanteras
  • Ergonomisk design och lätt att rengöra
  • Flexibla justeringsmöjligheter av volymflödet och provvolymen
  • Luftflöde:
    • 10 L/min., 20 L/min., 30 L/min., 50 L/min.
    • 125 l/min. (endast när BACTairTM odlingsmedieplattor används)
  • Användarvänlig uppmaning med möjlighet till fem språk: engelska, franska, tyska, italienska och spanska
  • Senast använda parametrar lagras även efter automatisk avstängning
  • Enheten kan kalibreras på plats
  • CSA-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Luftflödeshastighet 10, 20, 30, 50, 125 L/min.
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Batteri Uppladdningsbar NiMH
Inkluderar Luftprovtagare, batteriladdare, bruksanvisning, kalibreringscertifikat.
Energiförbrukning 5 till 14 Watt beroende på filtertryckfall
Certifikat och efterlevnad CSA-kompatibel
Produkttyp Bärbar luftprovtagare
För användning med (applikation) För sjukhusmiljövård och för arbetssäkerhet
Spänning 115/230 V
Mått (L x B x H) 300 x 135 x 165 mm