Läs mer
Sartorius Microsart™ e.jet överföringsvakuumpump
Product Code. 13129065 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Flödeshastighet:
4 l/min
Unit Size:
Varje
Product Code. Flödeshastighet Unit Size
13129065 4 l/min Varje
1 options
Product Code. 13129065 Supplier Sartorius Supplier No. 166MP4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21710.00 SEK
    19964.31 SEK / Paket med 1
    Save 1745.69 SEK
    8% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 10-12-2026
En ny vakuumlaboratoriepump som kan skapa tillräckligt med vakuum för vakuumfiltrering och samtidig överföring av den filtrerade vätskan till avfallet
Designad för att pumpa både gas och vätskor, vilket innebär ingen förlust av effektivitet eller funktionsfel från vatten som sugs in i pumphuvudet
  • Idealisk för provfiltrering inom mikrobiologi
  • Uppnår ett transmembrantryck på 600 mbar och en flödeshastighet på> 4,0 l/min.
  • Konstanta flödeshastigheter
  • Definierat maximalt vakuum
  • Idealiskt tillbehör för grenrör med 3 grenar, 2 grenar och 1 grenar vilket minskar driftskomplexiteten
  • Inget behov av sugkolvar och vattenlås
  • Sparar 70 % arbetsyta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Max. Vakuum 0,4 bar
Elektriska krav 100/230 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 4,7 x 6,7 x 7,5 tum (120 x 170 x 190 mm)
Material PTFE, ETFE, polypropen, EPDM
Temperatur (engelska) Max. 176 °F
Temperatur (metrisk) Max 80 °C
Flödeshastighet 4 l/min
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 7,5 tum
Total höjd (metrisk) 19 cm
Total längd (engelska) 4,7 tum
Total längd (metrisk) 12 cm
Total bredd (engelska) 6,7–6.7
Total bredd (metrisk) 170 mm
Pumptyp Vakuumpump
Kapslingsklassificering IP64
Användningsområden Vakuumfiltrering och samtidig överföring av den filtrerade vätskan till avfall
Maximalt tryck 1 bar
Spänning 100/230 V