Läs mer
Sartorius Microsart™ Trattdispenser
Handla allt Sartorius Produkter
:
Tratt dispenser
Beskrivning
Trattdispenser för säker borttagning av enstaka, sterila Microsart @filtrera
Microsart @filterenheter finns som förpackade på brickor för användning i rena bänkar. Förpackningen i påsar är speciellt utvecklad för användning med Microsart Trattdispenser. Trattdispensern för säker borttagning av enstaka, sterila Microsart filterenheter har visat sig i praktiken. Även efter att påsen har öppnats är de återstående trattarna skyddade från sekundär kontaminering.
- Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
- Dispenseröppningen är gjord av polypropen och innehåller en O-ring av silikon
- Alla dessa material garanterar tillförlitlig autoklavering
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Trattdispenser |