Beskrivning
Klara att använda, sterila polypropentrattar med klickfäste
Microsart Trattar är sterila plasttrattar. De möjliggör snabb utförande av de filtreringar som krävs vid rutintestning av vatten, mat och dryck, farmaceutiska och kosmetiska produkter. A Sartorius Stedim Biotech gallermembran placeras på ett filterstöd av rostfritt stål. A Microsart Tratt är enkelt och praktiskt monterad. Provet filtreras. Tratten är tillverkad av polypropen och är således tillräckligt elastisk för optimal tätning med en klick-fit stängning. Graderingarna markeras för tillräckligt exakta provvolymer. Den stora innerdiametern säkerställer ett högt flöde. Den optimerade formen möjliggör en grundlig sköljning av systemet efter filtrering.
Säker och pålitlig
Steril förpackad - Sterilisering vid användningsstället krävs inte
Helt engångsbas och tratt - Förberedelse- och steriliseringsfri procedur minskar risken för sekundär kontaminering
Optimerad design och material - Ingen vätska kvarstår efter filtrering, eliminerar behovet av sköljning
Enkel hantering
Click-Fit-stängning - Snabb i rutinanalys, eliminerar risken för läckage
Tillförlitliga resultat - använd en ny, steril tratt för varje test för att undvika korskontaminering
Tidsbesparande – byt bara tratten, istället för att lägga tid på att sanera den
Enklare hantering - inte längre att hålla i varma trattar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Microsart Tratt 250 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Färdigt att använda tryckfilter |
| Material | Polypropen |
| Provvolym | 250 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 13,2 cm 2 |
| Trattmaterial | Polypropen |
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Microsart Tratt |
| Visa mer |