Läs mer
Sartorius Microsart™ Trattar
BIOPHARMA
Produktkod. 11713859 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11713859 100 ml Paket med 100
11710516 250 ml Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11713859 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16A0710N
Klara att använda, sterila polypropentrattar med klickfäste
Microsart Trattar är sterila plasttrattar. De möjliggör snabb utförande av de filtreringar som krävs vid rutintestning av vatten, mat och dryck, farmaceutiska och kosmetiska produkter. A Sartorius Stedim Biotech gallermembran placeras på ett filterstöd av rostfritt stål. A Microsart Tratt är enkelt och praktiskt monterad. Provet filtreras. Tratten är tillverkad av polypropen och är således tillräckligt elastisk för optimal tätning med en klick-fit stängning. Graderingarna markeras för tillräckligt exakta provvolymer. Den stora innerdiametern säkerställer ett högt flöde. Den optimerade formen möjliggör en grundlig sköljning av systemet efter filtrering.
Säker och pålitlig
Steril förpackad - Sterilisering vid användningsstället krävs inte
Helt engångsbas och tratt - Förberedelse- och steriliseringsfri procedur minskar risken för sekundär kontaminering
Optimerad design och material - Ingen vätska kvarstår efter filtrering, eliminerar behovet av sköljning
Enkel hantering
Click-Fit-stängning - Snabb i rutinanalys, eliminerar risken för läckage
Tillförlitliga resultat - använd en ny, steril tratt för varje test för att undvika korskontaminering
Tidsbesparande – byt bara tratten, istället för att lägga tid på att sanera den
Enklare hantering - inte längre att hålla i varma trattar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Färdigt att använda tryckfilter
Material Polypropen
Provvolym 100 mL
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 13,2 cm 2
Trattmaterial Polypropen
Kvantitet Varje
Typ Microsart Tratt
Volym (metrisk) 100 ml
Volym (metrisk) mottagare 100 mL
Volym (metrisk) Övre 100 mL
Diameter (metrisk) membran 4.7 cm