Läs mer
Sartorius Minisart™ Sprutfilter med högt flöde: Sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10002261 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
Outlet stil:
Luer Lock hane
Luer-slip-hane
Typ:
ETO-sterilt högflödessprutfilter
Gammasterilt högflödessprutfilter
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Outlet stil Typ unitSize
10002261 0,2μ m Luer-slip-hane ETO-sterilt högflödessprutfilter Paket med 50
10686521 0,2μ m Luer Lock hane ETO-sterilt högflödessprutfilter Paket med 50
10468061 0,45 μm Luer-slip-hane Gammasterilt högflödessprutfilter Paket med 50
10439131 0,45 μm Luer-slip-hane ETO-sterilt högflödessprutfilter Paket med 50
10362452 0,2μ m Luer Lock hane Gammasterilt högflödessprutfilter Paket med 50
10796472 0,1μ m Luer Lock hane ETO-sterilt högflödessprutfilter Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10002261 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16541K
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har PES-membranfilter för utmärkt flödeshastighet och hög filtrerbar volym. Sartorius Minisart™ Högflödessprutfilter: Steril ger steril filtrering, partikelborttagning och ultrarengöring. Oberoende, färdiga att använda sprutfilter erbjuder flödeshastigheter vid låga inloppstryck vilket möjliggör en motsvarande snabb sterilfiltrering.
Högflödesfilter för sterilfiltrering, partikelborttagning och ultrarengöring. Oberoende färdiga att använda sprutfilter med PES-membranfilter har utmärkt flödeshastighet och hög filtrerbar volym. Ger snabb volymsterilisering med maximal användarbekvämlighet. Enheter som är färdiga att använda erbjuder flödeshastigheter vid låga inloppstryck vilket möjliggör en motsvarande snabb sterilfiltrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Mörkblå
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Hydrofil
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 6,2 cm 2
För användning med (applikation) För steril och pålitlig filtrering av små till medelstora volymer
Håll upp volymen (efter luftrening) 0.15 mL
Material för hölje Metaakrylat-butadienstyrenpolymerisat (MBS)
Inloppsstil Luer Lock hona
Outlet stil Luer-slip-hane
Förpackning Individuellt förpackad
Kvantitet 50 Pk.
Steriliseringsmetod ETO Steriliserad
Typ ETO-sterilt högflödessprutfilter
Volym (metrisk) 200 mL
Diameter (metrisk) 28 mm
För användning med (utrustning) spruta
Provvolym 1 till 200 ml