Beskrivning
Har PES-membranfilter för utmärkt flödeshastighet och hög filtrerbar volym. Sartorius Minisart™ Högflödessprutfilter: Steril ger steril filtrering, partikelborttagning och ultrarengöring. Oberoende, färdiga att använda sprutfilter erbjuder flödeshastigheter vid låga inloppstryck vilket möjliggör en motsvarande snabb sterilfiltrering.
Högflödesfilter för sterilfiltrering, partikelborttagning och ultrarengöring. Oberoende färdiga att använda sprutfilter med PES-membranfilter har utmärkt flödeshastighet och hög filtrerbar volym. Ger snabb volymsterilisering med maximal användarbekvämlighet. Enheter som är färdiga att använda erbjuder flödeshastigheter vid låga inloppstryck vilket möjliggör en motsvarande snabb sterilfiltrering.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Mörkblå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Hydrofil |
| För användning med (utrustning) | spruta |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Provvolym | 1 till 200 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 6,2 cm 2 |
| För användning med (applikation) | För steril och pålitlig filtrering av små till medelstora volymer |
| Visa mer |