Beskrivning
- Låg adsorption av analyter
- Maximal kemisk kompatibilitet
- Minimum extraherbara eller lakbara ämnen
- Dubbelriktad användning möjlig
- 100 % optisk integritetstest
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Sprutfilter |
| Material | Polypropen |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 1,7 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Sterilfiltrering, förtydligande |
| Håll upp volymen (efter luftrening) | 30 till 100μ L före bubbelpunkten |
| Material för hölje | Polypropen (PP) |
| Visa mer |