Beskrivning
Färdiga enheter för enkel, snabb och pålitlig ultrarengöring av små volymprover för HPLC- eller GC-analys
Minisart SRP-enheter med ett rent och kemiskt inert PTFE-membran. För lösningsmedel som aceton, dimetylformamid och DMSO, eller för aggressiva vattenhaltiga vätskor.
- Icke-steril filtrering
- Prov rengöring
- Partikelavlägsnande
- Lätt att hantera
- Beprövad kvalitet
- 100% testad under tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Sprutfilter |
| Material | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För enkel, snabb och pålitlig ultrarengöring av små volymprover för HPLC- eller GC-analys. |
| Outlet stil | Luer Slip |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Typ | Sprutfilter |
| Volym (metrisk) | 15 mL |
| Visa mer |