Läs mer
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS ) 47 mm diameter
Produktkod. 10235851 Handla allt Sartorius Produkter
Färg:
Grå
Gray
Green
Klart
Vitt
White
Rutnätsfärg:
Dark Green
Green
Grön
Mörkgrön
Svart
Vitt
White
Porstorlek:
0,45 μm
0.45μm
0,65 μm
0.65μm
0,8 μm
1.2μm
Medietyp:
Azid
Bismuth Sulfite
Caso
Cetrimide
Chromocult
ECD
Endo
Gårdfarihandlare
Glukos Trypton
Jus de Tomate
Jästextrakt
Lauryl Sulphate
Lysine
MacConkey
Maltextrakt
Orange Serum
R2A
Sabouraud Agar
Schaufus Pottinger
Standard
Standard TTC
TGE
Tergitol TTC
VLB-S7-S
Vismutsulfit
Wallerstein
Weman
m-FC
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10235851
Brand: Sartorius 1408747N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sterila, dehydrerade odlingsmedier som sätts in individuellt i en petriskål och steriliseras
Sartorius Nutrient Pad Sets används i membranfiltermetoderna. Membranfiltermetoden gör att stora provvolymer med lågt antal mikrobiella kan testas. Inhibitorer, såsom eteriska oljor eller desinfektionsmedel, kan sköljas ur efter filtrering, före inkubation. Praktiska och lätta att hantera, Nutrient Pads minskar arbetet och förenklar många mikrobiologiska testprocedurer. Mikroorganismer kräver lämpliga odlingsmedier för optimal tillväxt.Näringsdynor är sterila, uttorkade odlingsmedier. När de väl har fuktats med 3,0 - 3,5 ml sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten är de redo att användas omedelbart. Fuktnivån är optimal när en överskottsring av vatten som omger NPS är synlig. Alla typer av Nutrient Pad Set levereras med lämpliga membranfilter, som också är individuellt, sterilt förpackade. Membranfiltren som är skräddarsydda för att möta de speciella kraven för mikrobiell detektion finns med 47 eller 50 mm diameter. Standarden NPS lådan innehåller 100 sterila näringskuddar, som var och en förs in individuellt i en petriskål och steriliseras. Tio var och en av dessa petriskålar är förseglade i en aluminiumpåse. Denna speciella förpackning i påsar skyddar de känsliga formelbeståndsdelarna i Nutrient Pad under transport och lagring från fluktuationer i luftfuktighet och temperatur. Som ett resultat garanterar det den höga kvaliteten på NPS under hela deras hållbarhet upp till 24 månader. Mer än 30 olika typer av Nutrient Pad Set finns tillgängliga för att möta de olika målen för mikrobiologisk analys. Utöver det europeiska dricksvattendirektivet följer de andra internationella regler och rekommendationer: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, de amerikanska standarderna för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA, etc.
  • problemfri lagring upp till 24 månader
  • ekonomiskt genom tids- och kostnadsbesparande
  • enligt internationella standarder och referenser
  • enkel hantering
  • valideringsguide tillgänglig
  • jämn kvalitet
  • mycket mångsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN och ISO standarder
Färg Grå
Form Dehydrerad
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Chromocult
Produkttyp Mikrobiologimedia
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
För användning med (applikation) Jäst och mögel
Rutnätsfärg Vitt
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Porstorlek 0,45 μm
Diameter (engelska) Utsida 1,85 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 4.7 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • nutrient media for microbiology/membrane filters of nitrocellulose in nutrient pads
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P230-Ska hållas fuktigt med .
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P370+P380-Vid brand: Utrym området.
  • P372-Explosionsrisk vid brand.
  • P375-Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose