Läs mer
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS ) 47 mm diameter
Produktkod. 11760676 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Färg:
Grå
Grå
Grön
Klart
Vitt
Rutnätsfärg:
Grön
Mörkgrön
Svart
Vitt
Porstorlek:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
Medietyp:
Azid
Bismutsulfit
Caso
Cetrimide
Chromocult
ECD
Endo
Gårdfarihandlare
Glukos Trypton
Jus de Tomate
Jästextrakt
Laurylsulfat
Lysin
MacConkey
Maltextrakt
Orange Serum
R2A
Sabouraud Agar
Schaufus Pottinger
Standard
Standard TTC
TGE
Tergitol TTC
VLB-S7-S
Vismutsulfit
Wallerstein
Weman
m-FC
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Rutnätsfärg Porstorlek Medietyp Förpackningsstorlek
11760676 Klart Grön 0,45 μm Jästextrakt Paket med 100
10337591 Klart Mörkgrön 0,45 μm Azid Paket med 100
10737622 Vitt Grön 0,45 μm Endo Paket med 100
10357591 Klart Mörkgrön 0,45 μm Standard TTC Paket med 100
10265461 Vitt Grön 0,45 μm Tergitol TTC Paket med 100
10052141 Grön Mörkgrön 0,45 μm Bismutsulfit Paket med 100
10104181 Grå Vitt 0,65 μm Vismutsulfit Paket med 100
10357301 Vitt Grön 0,45 μm VLB-S7-S Paket med 100
10072141 Grå Vitt 0,65 μm Lysin Paket med 100
10402002 Klart Mörkgrön 0,45 μm Orange Serum Paket med 100
10012371 Klart Mörkgrön 0,45 μm Caso Paket med 100
10799201 Klart Mörkgrön 0,45 μm Standard Paket med 100
10235751 Grön Mörkgrön 0,45 μm Weman Paket med 100
10205801 Vitt Grön 0,45 μm Glukos Trypton Paket med 100
10367401 Vitt Grön 0,45 μm m-FC Paket med 100
10747622 Vitt Grön 0,45 μm Laurylsulfat Paket med 100
10707052 Grå Vitt 0,65 μm Sabouraud Agar Paket med 100
10662412 Vitt Grön 0,65 μm Schaufus Pottinger Paket med 100
10357641 Vitt Grön 0,45 μm Cetrimide Paket med 100
10490462 Vitt Grön 0,45 μm Gårdfarihandlare Paket med 100
10317741 Vitt Grön 1,2 μm Schaufus Pottinger Paket med 100
11780656 Klart Mörkgrön 0,45 μm TGE Paket med 100
10377211 Klart Mörkgrön 0,45 μm Jus de Tomate Paket med 100
10215611 Vitt Grön 0,45 μm ECD Paket med 100
11760666 Grå Vitt 0,65 μm Schaufus Pottinger Paket med 100
10515331 Klart Mörkgrön 0,45 μm R2A Paket med 100
10172222 Grå Vitt 0,8 μm Schaufus Pottinger Paket med 100
10012351 Grå Vitt 0,8 μm Maltextrakt Paket med 100
15942500 Vitt Svart 0,45 μm Maltextrakt Paket med 100
11740676 Klart Mörkgrön 0,45 μm Wallerstein Paket med 100
10235851 Grå Vitt 0,45 μm Chromocult Paket med 100
11710686 Grå Vitt 0,45 μm MacConkey Paket med 100
10295891 Grå Vitt 0,45 μm MacConkey Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Produktkod. 11760676 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1409047N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 SEK
    2235.79 SEK / Paket med 100
    Save 479.21 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Sterila, dehydrerade odlingsmedier som sätts in individuellt i en petriskål och steriliseras
Sartorius Nutrient Pad Sets används i membranfiltermetoderna. Membranfiltermetoden gör att stora provvolymer med lågt antal mikrobiella kan testas. Inhibitorer, såsom eteriska oljor eller desinfektionsmedel, kan sköljas ur efter filtrering, före inkubation. Praktiska och lätta att hantera, Nutrient Pads minskar arbetet och förenklar många mikrobiologiska testprocedurer. Mikroorganismer kräver lämpliga odlingsmedier för optimal tillväxt.Näringsdynor är sterila, uttorkade odlingsmedier. När de väl har fuktats med 3,0 - 3,5 ml sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten är de redo att användas omedelbart. Fuktnivån är optimal när en överskottsring av vatten som omger NPS är synlig. Alla typer av Nutrient Pad Set levereras med lämpliga membranfilter, som också är individuellt, sterilt förpackade. Membranfiltren som är skräddarsydda för att möta de speciella kraven för mikrobiell detektion finns med 47 eller 50 mm diameter. Standarden NPS lådan innehåller 100 sterila näringskuddar, som var och en förs in individuellt i en petriskål och steriliseras. Tio var och en av dessa petriskålar är förseglade i en aluminiumpåse. Denna speciella förpackning i påsar skyddar de känsliga formelbeståndsdelarna i Nutrient Pad under transport och lagring från fluktuationer i luftfuktighet och temperatur. Som ett resultat garanterar det den höga kvaliteten på NPS under hela deras hållbarhet upp till 24 månader. Mer än 30 olika typer av Nutrient Pad Set finns tillgängliga för att möta de olika målen för mikrobiologisk analys. Utöver det europeiska dricksvattendirektivet följer de andra internationella regler och rekommendationer: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, de amerikanska standarderna för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA, etc.
  • problemfri lagring upp till 24 månader
  • ekonomiskt genom tids- och kostnadsbesparande
  • enligt internationella standarder och referenser
  • enkel hantering
  • valideringsguide tillgänglig
  • jämn kvalitet
  • mycket mångsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 6222
Färg Klart
Form Dehydrerad
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Jästextrakt
Produkttyp Näringsdyna
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
För användning med (applikation) Totalt antal kolonier
Rutnätsfärg Grön
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Porstorlek 0,45 μm
Diameter (engelska) Utsida 1,85 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 4.7 cm