Läs mer
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS ) för Microsart™ e.motion Dispenser
Produktkod. 11740646 Handla allt Sartorius Produkter
Medietyp:
Azid
Cetrimide
Endo
Orange Serum
Schaufus Pottinger
Schaufus Pottinger (m-grön jäst och mögel)
Standard TTC
TGE
Tergitol TTC
Vört
Diameter (metrisk) Utsida:
4.7 cm
5 cm
Porstorlek:
0,45 μm
0.45μm
0,65 μm
0,8 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11740646
Brand: Sartorius 1405850RDN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sterila, dehydrerade odlingsmedier som sätts in individuellt i en petriskål och steriliseras
Sartorius Nutrient Pad Sets är sterila, dehydrerade odlingsmedier designade för användning med membranfiltermetoder. Varje set med näringsämnen innehåller lämpliga membranfilter (i 47 eller 50 mm diameter), som också är sterila och individuellt förpackade. Fukta bara näringskuddarna med sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten så är de omedelbart redo att användas. De följer internationella regler och rekommendationer inklusive, men inte begränsat till: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA.
  • Problemfri lagring upp till 24 månader
  • Ekonomiskt -- tids- och kostnadsbesparingar
  • Enkel hantering
  • Valideringsguide finns tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN och ISO standarder
Färg Grå
Form Dehydrerad
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Vört
Produkttyp Mikrobiologimedia
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
För användning med (applikation) Jäst och mögel
Rutnätsfärg Vitt
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Porstorlek 0,65 μm
Diameter (engelska) Utsida 1,96 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 5 cm