Läs mer
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS ) för Microsart™ e.motion Dispenser
Produktkod. p-4229175 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Medietyp:
Azid
Cetrimide
Endo
Orange Serum
Schaufus Pottinger
Schaufus Pottinger (m-grön jäst och mögel)
Standard TTC
TGE
Tergitol TTC
Vört
Diameter (metrisk) Utsida:
4.7 cm
5 cm
Porstorlek:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Medietyp Diameter (metrisk) Utsida Porstorlek Förpackningsstorlek
11790656 TGE 4.7 cm 0,45 μm Paket med 100
11740646 Vört 5 cm 0,65 μm Paket med 100
11873272 Endo 5 cm 0,45 μm Paket med 100
11823272 Azid 4.7 cm 0,45 μm Paket med 100
11803282 Standard TTC 5 cm 0,45 μm Paket med 100
11813282 Tergitol TTC 5 cm 0,45 μm Paket med 100
11883272 Orange Serum 4.7 cm 0,45 μm Paket med 100
15922490 Tergitol TTC 4.7 cm 0,45 μm Paket med 100
15942490 Orange Serum 5 cm 0,45 μm Paket med 100
11843272 Cetrimide 4.7 cm 0,45 μm Paket med 100
11853272 Cetrimide 5 cm 0,45 μm Paket med 100
15922500 Schaufus Pottinger (m-grön jäst och mögel) 5 cm 0,8 μm Paket med 100
11863272 Endo 4.7 cm 0,45 μm Paket med 100
11893272 Standard TTC 4.7 cm 0,45 μm Paket med 100
11720646 Vört 4.7 cm 0,65 μm Paket med 100
11710666 TGE 5 cm 0,45 μm Paket med 100
15912500 Schaufus Pottinger 5 cm 0,8 μm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11790656 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1407647RDN
Sterila, dehydrerade odlingsmedier som sätts in individuellt i en petriskål och steriliseras
Sartorius Nutrient Pad Sets är sterila, dehydrerade odlingsmedier designade för användning med membranfiltermetoder. Varje set med näringsämnen innehåller lämpliga membranfilter (i 47 eller 50 mm diameter), som också är sterila och individuellt förpackade. Fukta bara näringskuddarna med sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten så är de omedelbart redo att användas. De följer internationella regler och rekommendationer inklusive, men inte begränsat till: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA.
  • Problemfri lagring upp till 24 månader
  • Ekonomiskt -- tids- och kostnadsbesparingar
  • Enkel hantering
  • Valideringsguide finns tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN och ISO standarder
Färg Klart
Form Dehydrerad
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp TGE
Produkttyp Näringsdyna
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
För användning med (applikation) Totalt antal kolonier
Rutnätsfärg Mörkgrön
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Porstorlek 0,45 μm
Diameter (engelska) Utsida 1,85 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 4.7 cm