Läs mer
Sartorius O-ring för trevägsventil i rostfritt stål
Handla allt Sartorius Produkter
För användning med:
3-vägsventil i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mikrobiologisk kvalitetskontroll, förbättrad prestanda för att förbättra säkerheten för dina processer
- Få reproducerbara, tillförlitliga resultat för testning under process och slutlig release för att möta dagens krav och förutse morgondagens krav
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Utsida | 16 mm |
| För användning med | 3-vägsventil i rostfritt stål |
| Material | Silikon |
| Total höjd (engelska) | 0,08 tum. |
| Total höjd (metrisk) | 2 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Ersättande O-ring |