Läs mer
Sartorius Polykarbonat Track Etch Membran Filter
Tillverkad av högkvalitativ polykarbonatfilm med hjälp av track-ets-teknik.
Brand: Sartorius 23007--47------N
Beskrivning
Polycarbonate Track Etch Membran håller kvar partiklar på sina ytor. Deras kapillära porstruktur är enhetlig och exakt, med en smal porstorleksfördelning. Track-ets-membran är ett utmärkt val för noggrann fraktionering av partiklar på grund av deras släta, plana yta resulterar i hög partikelsynlighet. Track-etch-teknik ger användaren tydliga prestandafördelar när utmärkt ytfångst och hög provsynlighet krävs. Användningsområden: Partikelanalys, epifluorescensmiroskopi, vätskeklarning, cytologi, cellbiologi, bioanalyser, vattenmikrobiologi, miljöanalys.
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
Membranfilter | |
PCTE | |
0,2μ m | |
Partikelanalys; epifluorescensmiroskopi; flytande klarning; cytologi; cellbiologi; bioanalyser; vattenmikrobiologi; miljöanalys. | |
23 till 27μ m | |
47 mm |
Engångsbruk | |
Skiva | |
Polykarbonat | |
Icke-steril | |
100/Pk. | |
Membranfilter |