Läs mer
Sartorius Polyetersulfon-membranfilter
Produktkod. p-4301126 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,5μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11753453
Brand: Sartorius 1540625N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetersulfon (PES) filter har en hög inre porositet.
De fungerar bra vid högt flöde med en utmärkt genomströmning av vattenlösningar över hela pH-intervallet 1-14. Tack vare deras låga ospecifika proteinadsorption rekommenderas PES-typen för filtrering av biologiska och farmaceutiska lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material PES
Material (membran) Polyetersulfon
Porstorlek 0,5μ m
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Rekommenderas för filtrering av biologiska och farmaceutiska lösningar.
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 150μ m
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 25 mm