Läs mer
Sartorius Practum™ Analytical Weighing Balances
Produktkod. 13532990 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
60 g
120 g
220 g
Modell:
64
124
224
Stabiliseringstid:
2 sek
4 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13532990
Brand: Sartorius PRACTUM1241S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Analytical draft shield, Universal power adapter, USB data cable, in-use cover, application guide
Obtain professional results with a world-class weighing instrument. Sartorius Practum™ Analytical Weighing Balances boast an innovative housing design and rugged weigh cell for easy weighing and outstanding connectivity when transferring results to Microsoft™ Excel™ spreadsheet or printer.
  • Pay only for what you actually need
  • Consistent readings with outstanding repeatability and overload protection for many years of reliability
  • Supervisor lock prevents unintentional changes to the settings
  • Transfer data from your balance to a printer or a computer quickly and easily with plug & play technology
  • Sturdy, ergonomic draft shield withstands rigorous weigh routines, by multiple users
  • Instrument can be completely disassembled for convenient cleaning
Specifications
  • Level control: Glass level indicator with air bubble for centering
  • Weighing units: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Tamper protection: Supervisor lock
  • Language selection: English, French, Spanish
  • Theft lock: Kensington lock or Lockdown with cable or chain
  • Weigh below: Yes
  • Output: Mini-USB
  • Power: 100 - 240V (universal)
Applications
Weighing; Density; Percentage; Check-weighing, Peak-hold, Counting; Unstable Conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt Pekskärm
Kalibreringspunkter 100 g
Certifikat och efterlevnad EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1
Anslutningstyp Mini USB
Kapacitet 120 g
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Analytical draft shield, Universal power adapter,
Utjämning Manuell glasnivåindikator med luftbubbla
Linjäritet ±0,3 mg
Material ABS-plast, pressgjuten aluminium
Modell 124
Repeterbarhet ±0,1 mg
Känslighetsdrift ±3 ppm/° C
Stabiliseringstid 4 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Analysvåg
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 8,5 tum
Bredd (metrisk) 21.6 cm
Bredd (metrisk) panorering 9 cm
Höjd (engelska) 12,6 tum
Höjd (engelska) kammare 8,22 tum
Höjd (metrisk) 32 cm
Höjd (metrisk) kammare 20.9 cm
Djup (engelska) 14,1 tum
Djup (metriskt) 36 cm
Vikt (engelska) 9.92 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Wattal 2 w
Amperage 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz