Läs mer
Sartorius Practum™ Topload vägningsvågar
Produktkod. 13562990 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
610 g
1.1 kg
2.1 kg
3.1 kg
5.1 kg
Läsbarhet:
0.01 g
0.1 g
1 g
Modell:
612
1102
2102
3102
5100
5101
Stabiliseringstid:
1,5 sek
3 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13562990
Brand: Sartorius PRACTUM21021S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Universal strömadapter, skydd för användning, ansökningsguide
Konsekventa avläsningar med enastående repeterbarhet
Innovativ höljesdesign och robust vägningscell för enkel vägning. Enastående anslutningsmöjligheter vid överföring av resultat till Microsoft™ Excel™ kalkylblad eller skrivare YDP40.
  • Betala bara för det du verkligen behöver
  • Få professionella resultat med ett vägningsinstrument i världsklass
  • Konsekventa avläsningar med enastående repeterbarhet och överbelastningsskydd för många års tillförlitlighet
  • Övervakningslås förhindrar oavsiktliga ändringar av inställningarna
  • Överför data från våg till skrivare eller dator snabbt och enkelt med plugg& play teknik
  • Stabil dragsköld som tål rigorösa vägningsrutiner av flera användare
  • Instrumentet kan demonteras helt för bekväm rengöring
Specifikationer
  • Nivåkontroll: Glasnivåindikator med luftbubbla för centrering
  • Vägningsenheter: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, delar/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Sabotageskydd: Övervakningslås
  • Språkval: engelska, franska, spanska
  • Stöldlås: Kensington-lås eller lockdown med kabel eller kedja
  • Vägning nedan: Ja
  • Utgång: Mini-USB
  • Ström: 100-240 V (universell)
Användningar
Vägning; Densitet; Procent; Kontrollvägning, Peak-hållning, räkning; Instabila förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DAkkS
Anslutningstyp Mini USB
Kapacitet 2.1 kg
Visningstyp Färggrafik
Läsbarhet 0.01 g
Formatera Karat, spannmål, milligram, pund, uns, pennyvikt
Inkluderar Universal strömadapter, skydd för användning
Utjämning Manuell
Linjäritet ±0,03 g
Material Guld, pressgjuten metall, rostfritt stål
Modell 2102
Repeterbarhet 0.01 g
Stabiliseringstid 3 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Precisionsvåg
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 8,5 tum
Bredd (metrisk) 21.5 cm
Bredd (metrisk) panorering 18 cm
Höjd (engelska) 12,6 tum
Höjd (metrisk) 32 cm
Djup (engelska) 14,1 tum
Djup (metriskt) 36 cm
Vikt (engelska) 6.8 lb.
Vikt (metrisk) 3.1 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Wattal 2 w
Amperage 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz