Läs mer
Sartorius Practum™ Topload vägningsvågar
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
610 g
1.1 kg
2.1 kg
3.1 kg
5.1 kg
Läsbarhet:
Modell:
612
1102
2102
3102
5100
5101
Stabiliseringstid:
1,5 sek
3 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Universal strömadapter, skydd för användning, ansökningsguide
Konsekventa avläsningar med enastående repeterbarhet
Innovativ höljesdesign och robust vägningscell för enkel vägning. Enastående anslutningsmöjligheter vid överföring av resultat till Microsoft™ Excel™ kalkylblad eller skrivare YDP40.
- Betala bara för det du verkligen behöver
- Få professionella resultat med ett vägningsinstrument i världsklass
- Konsekventa avläsningar med enastående repeterbarhet och överbelastningsskydd för många års tillförlitlighet
- Övervakningslås förhindrar oavsiktliga ändringar av inställningarna
- Överför data från våg till skrivare eller dator snabbt och enkelt med plugg& play teknik
- Stabil dragsköld som tål rigorösa vägningsrutiner av flera användare
- Instrumentet kan demonteras helt för bekväm rengöring
Specifikationer
- Nivåkontroll: Glasnivåindikator med luftbubbla för centrering
- Vägningsenheter: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, delar/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Sabotageskydd: Övervakningslås
- Språkval: engelska, franska, spanska
- Stöldlås: Kensington-lås eller lockdown med kabel eller kedja
- Vägning nedan: Ja
- Utgång: Mini-USB
- Ström: 100-240 V (universell)
Användningar
Vägning; Densitet; Procent; Kontrollvägning, Peak-hållning, räkning; Instabila förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS |
| Anslutningstyp | Mini USB |
| Kapacitet | 610 g |
| Visningstyp | Färggrafik |
| Läsbarhet | 0.01 g |
| Formatera | Karat, spannmål, milligram, pund, uns, pennyvikt |
| Inkluderar | Universal strömadapter, skydd för användning |
| Utjämning | Manuell |
| Linjäritet | ±0,03 g |
| Material | Guld, pressgjuten metall, rostfritt stål |
| Visa mer |