Läs mer
Sartorius Tryckhuvuden för Vivaspin™ 20 och Vivacell™ 70, 100, 250
Handla allt Sartorius Produkter
För användning med:
Vivacell 70 tryckfuge
Vivacell™ 100
Vivacell™ 250
Vivacell™ 70
Vivaspin™ 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vivacell™ 100 är en ultrafiltreringsenhet för engångsbruk för koncentration av prover upp till 98 ml som kan användas antingen i en centrifug eller för tryckfiltrering. Vivacell™ 100 kombinerar sålunda lättheten att använda för centrifugalanordningar med flexibiliteten och kontrollen som tillhandahålls av trycksatta ultrafiltreringsceller. Vivacell™ 100 är lätt att montera, kräver inga slanganslutningar eller omrörningsmekanismer och kan anpassas efter utrustningens tillgänglighet eller specifika användarpreferenser. För enkelhetens skull snurras enheterna helt enkelt i en centrifug med stor kapacitet (bärare som accepterar 250 ml flaskor). För bättre processkontroll kan gastrycket kombineras med försiktig omloppsskakning. För högsta enkelhet att använda med minimikrav på utrustning trycksätts enheten och lämnas sedan stående på en bänk eller i ett kylskåp. Koncentratorn har ett vertikalt membran som minimerar nedsmutsning, medan det inbyggda dödstoppet på 350μ L kommer att förhindra koncentration till torrhet. Lätt att hantera. PES-membran med högt flöde. Vertikalt tvillingmembran för ultrasnabb koncentration. Hög retentatåtervinning> 90 %. Total processflexibilitet. Kompatibel med utsvängningsrotorer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Vivacell™ 100 |
| Inkluderar | Fem ersättningstätningar |
| Typ | Tryckhuvud |