Läs mer
Sartorius Tryckhuvuden för Vivaspin™ 20 och Vivacell™ 70, 100, 250
Produktkod. 11790956 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med:
Vivacell 70 tryckfuge
Vivacell™ 100
Vivacell™ 250
Vivacell™ 70
Vivaspin™ 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11790956
Brand: Sartorius VCA200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För olika Vivacell modeller
De Vivaspin™ 20 är en ultrafiltreringsenhet med unikt tvillingmembran för provkoncentration med hög processflexibilitet: centrifugering eller centrifugering av trycksatta enheter, samt tryckfiltrering i stationärt bänkläge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Vivaspin™ 20
Typ Tryckhuvud