Läs mer
Sartorius Skrivarpapper, etiketter och bläck för YDP-skrivare
Handla allt Sartorius Produkter
Produkttyp:
Standard skrivarpapper
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Skrivarpapper, etiketter och bläck för användning med YDP30 och YDP40 laboratorieskrivare. Designad för att producera snabba, tydliga utskrifter. Välj vanliga eller självhäftande pappersrullar med färgband för termotransfertryck eller vanliga pappersrullar endast för direkt termotryck.
För användning med YDP30 och YDP40 laboratorieskrivare
- YDP30 Premium Printer skriver ut med både direkta termiska och termiska överföringsmetoder
- YDP40 Standard Printer använder endast direkt termisk utskrift
- Direkt termisk utskrift är idealisk för mindre stränga krav (endast pappersrulle)
- Termotransferutskrifter skapar blekningsbeständiga utskrifter för användning i reglerade områden
- Alternativet inkluderar både papper och färgband
- Välj mellan vanliga eller självhäftande pappersrullar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | papper |
| Regerade | Ja |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 78.7 ft. |
| Längd (metrisk) | 24 m |
| Bredd (engelska) | 918.6 ft. |
| Bredd (metrisk) | 280 m |
| För användning med (utrustning) | Standard Lab Printer YDP40 eller Premium Lab Printer YDP40 |
| Produkttyp | Standard skrivarpapper |
| Kvantitet | 5 Pk. |